2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-2888-1G PN-2888-5G
COBBPN-2888-1GEA 210 EUR InStock
COBBPN-2888-1G COBBPN-2888-5G
2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₈BFO₄
MW: 280.0997 g/mol
MDL Number: MFCD11855962
CAS-Nummer: 603122-79-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge