4-(Trifluormethylthio)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-5864-1G PN-5864-250M
COBBPN-5864-1GEA 692 EUR InStock
COBBPN-5864-1G COBBPN-5864-250M
4-(Trifluormethylthio)phenylboronsäurepinakolester
4-(Trifluormethylthio)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₆BF₃O₂S
MDL Number: MFCD11042448
CAS-Nummer: 1005206-25-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge