N,N-Dimethyl-2,6-difluoranilin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SEW01802.250 SEW01802.1
MAYBSEW01802.250EA 0 EUR InStock
MAYBSEW01802.250 MAYBSEW01802.1
N,N-Dimethyl-2,6-difluoranilin
N,N-Dimethyl-2,6-difluoranilin
Formel: C₈H₉F₂N
MDL Number: MFCD00832734
CAS-Nummer: 55847-15-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge