N,N-Diethyl-2-(4-nitrophenoxy)ethanamin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1212-5G AN-1212-25G
COBBAN-1212-5GEA 149 EUR InStock
COBBAN-1212-5G COBBAN-1212-25G
N,N-Diethyl-2-(4-nitrophenoxy)ethanamin
N,N-Diethyl-2-(4-nitrophenoxy)ethanamin
Formel: C₁₂H₁₈N₂O₃
MDL Number: MFCD01308350
CAS-Nummer: 19881-36-8
EINECS: 243-394-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge