2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-6025-1G PN-6025-250M
COBBPN-6025-1GEA 613 EUR InStock
COBBPN-6025-1G COBBPN-6025-250M
2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronsäurepinakolester
2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₁BO₄
MW: 276.1358 g/mol
MDL Number: MFCD12913983
CAS-Nummer: 956229-86-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge