5-Brom-2-methyl-4-thiocyanatoanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1400-1G AN-1400-5G
COBBAN-1400-1GEA 98.3 EUR InStock
COBBAN-1400-1G COBBAN-1400-5G
5-Brom-2-methyl-4-thiocyanatoanilin
5-Brom-2-methyl-4-thiocyanatoanilin
Formel: C₈H₇BrN₂S
MDL Number: MFCD11855817
CAS-Nummer: 1081803-34-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge