4-((2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenoxy)methyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8082-1G BB-8082-250M
COBBBB-8082-1GEA 330 EUR InStock
COBBBB-8082-1G COBBBB-8082-250M
4-((2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenoxy)methyl)phenylboronsäure
4-((2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenoxy)methyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₄H₁₁BClF₃O₃
MW: 330.49 g/mol
MDL Number: MFCD09038412
CAS-Nummer: 849062-05-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge