5-Chlor-2-methyl-4-thiocyanatoanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2726-5G HC-2726-1G
COBBHC-2726-5GEA 227 EUR InStock
COBBHC-2726-5G COBBHC-2726-1G
5-Chlor-2-methyl-4-thiocyanatoanilin
5-Chlor-2-methyl-4-thiocyanatoanilin
Formel: C₈H₇ClN₂S
MDL Number: MFCD12026046
CAS-Nummer: 23530-69-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge