4,4'-Methylenbis(2-chloranilin), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
117323-1KG 117323-250G
SIAL117323-1KGEA 361 EUR InStock
SIAL117323-1KG SIAL117323-250G
4,4'-Methylenbis(2-chloranilin), Sigma-Aldrich®
4,4'-Methylenbis(2-chloranilin)
Formel: C₁₃H₁₂Cl₂N₂
MDL Number: MFCD00047829
CAS-Nummer: 101-14-4
EINECS: 202-918-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge