Nordihydroguajaretsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
74540-1G 74540-5G
SIAL74540-1GEA 89.3 EUR InStock
SIAL74540-1G SIAL74540-5G
Nordihydroguajaretsäure, Sigma-Aldrich®
Nordihydroguajaretsäure
Formel: C₁₈H₂₂O₄
MW: 302.37 g/mol
MDL Number: MFCD00002206
CAS-Nummer: 500-38-9
EINECS: 207-903-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge