4'-Brombiphenyl-4-ylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8355-5G BB-8355-1G
COBBBB-8355-5GEA 345 EUR InStock
COBBBB-8355-5G COBBBB-8355-1G
4'-Brombiphenyl-4-ylboronsäure
4'-Brombiphenyl-4-ylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₀BBrO₂
MDL Number: MFCD02251652
CAS-Nummer: 480996-05-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge