1-(Benzyloxy)-4-brom-2,3-difluorbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0505-5G OT-0505-1G
COBBOT-0505-5GEA 303 EUR InStock
COBBOT-0505-5G COBBOT-0505-1G
1-(Benzyloxy)-4-brom-2,3-difluorbenzol
1-(Benzyloxy)-4-brom-2,3-difluorbenzol
Formel: C₁₃H₉BrF₂O
MDL Number: MFCD09475823
CAS-Nummer: 941294-52-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge