4'-Formylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4859-1G CA-4859-5G
COBBCA-4859-1GEA 149 EUR InStock
COBBCA-4859-1G COBBCA-4859-5G
4'-Formylbiphenyl-3-carbonsäure
4'-Formylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₄H₁₀O₃
MDL Number: MFCD03426484
CAS-Nummer: 222180-20-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge