5,7-Dichlor-2-(trifluormethyl)-4-chinolinol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004720-1G 004720-5G
FLUO004720-1GEA 72.9 EUR InStock
FLUO004720-1G FLUO004720-5G
5,7-Dichlor-2-(trifluormethyl)-4-chinolinol
5,7-Dichlor-2-(trifluormethyl)-4-chinolinol
Formel: C₁₀H₄Cl₂F₃NO
MW: 282.0500 g/mol
MDL Number: MFCD00173851
CAS-Nummer: 59108-13-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge