trans-4-(Dimethylamino)cyclohexanol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AM-1615-5G AM-1615-1G
COBBAM-1615-5GEA 1220 EUR InStock
COBBAM-1615-5G COBBAM-1615-1G
trans-4-(Dimethylamino)cyclohexanol
trans-4-(Dimethylamino)cyclohexanol
Formel: C₈H₁₇NO
MDL Number: MFCD09258736
CAS-Nummer: 103023-51-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge