Kalium-1,3-dimethyluracil-5-trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TB-0008-1G TB-0008-5G
COBBTB-0008-1GEA 420 EUR InStock
COBBTB-0008-1G COBBTB-0008-5G
Kalium-1,3-dimethyluracil-5-trifluoroborat
Kalium-1,3-dimethyluracil-5-trifluoroborat
Formel: C₆H₇BF₃KN₂O₂
MDL Number: MFCD09271782
CAS-Nummer: 1150654-77-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge