Kalium-1-Boc-6-chlorindol-2-trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TB-3548-1G TB-3548-5G
COBBTB-3548-1GEA 303 EUR InStock
COBBTB-3548-1G COBBTB-3548-5G
Kalium-1-Boc-6-chlorindol-2-trifluoroborat
Kalium-1-Boc-6-chlorindol-2-trifluoroborat
Formel: C₁₃H₁₃BClF₃KNO₂
MDL Number: MFCD11054034
CAS-Nummer: 1073468-33-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge