Natriumphenoxid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B25002.18 B25002.30
B25002.18EA 78.4 EUR InStock
B25002.18 B25002.30
Natriumphenoxid ≥98%
Sodium phenoxide
Purity: 98% CAS No.: 139-02-6 Molecular Formula: C6H5NaO Formula Weight: 116.09 Odour: Phenol-like Melting Point: 300° UN No.: 2905 MDL No.: MFCD00013134
Formel: C₆H₅NaO
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013134
CAS-Nummer: 139-02-6
EINECS: 205-347-3
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge