Wolfram(VI)oxychlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
265012-25G 265012-5G
SIAL265012-25GEA 563 EUR InStock
SIAL265012-25G SIAL265012-5G
Wolfram(VI)oxychlorid, Sigma-Aldrich®
Wolfram(VI)oxychlorid
Formel: Cl₄OW
MDL Number: MFCD00011465
CAS-Nummer: 13520-78-0
EINECS: 236-863-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge