5-Brom-3-nitro-2-pyridincarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
662968-25G 662968-5G
SIAL662968-25GEA 121 EUR InStock
SIAL662968-25G SIAL662968-5G
5-Brom-3-nitro-2-pyridincarbonitril, Sigma-Aldrich®
5-Brom-3-nitro-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₂BrN₃O₂
MDL Number: MFCD06657551
CAS-Nummer: 573675-25-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge