Methyl-3-(Boc-amino)picolinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-1327-5G PY-1327-1G
COBBPY-1327-5GEA 884 EUR InStock
COBBPY-1327-5G COBBPY-1327-1G
Methyl-3-(Boc-amino)picolinat
Methyl-3-(Boc-amino)picolinat
Formel: C₁₂H₁₆N₂O₄
MW: 252.2700 g/mol
MDL Number: MFCD12026422
CAS-Nummer: 912369-42-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge