5-Fluoro-4-hydroxyquinazoline
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008336-1G 008336-5G
FLUO008336-1GEA 36.9 EUR InStock
FLUO008336-1G FLUO008336-5G
5-Fluoro-4-hydroxyquinazoline
5-Fluoroquinazolin-4(1H)-one
Formel: C₈H₅FN₂O
MDL Number: MFCD20542997
CAS-Nummer: 436-72-6
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge