4-Morpholino-3-nitrobenzaldehyd
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
RH01168.1 RH01168.10
MAYBRH01168.1EA 0 EUR InStock
MAYBRH01168.1 MAYBRH01168.10
4-Morpholino-3-nitrobenzaldehyd
4-Morpholino-3-nitrobenzaldehyd
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₄
CAS-Nummer: 300541-91-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge