Kalium(4-(Cbz-amino)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TB-3210-5G TB-3210-1G TB-3210-25G
COBBTB-3210-5GEA 303 EUR InStock
COBBTB-3210-5G COBBTB-3210-1G COBBTB-3210-25G
Kalium(4-(Cbz-amino)phenyl)trifluoroborat
Potassium (4-(cbz-amino)phenyl)trifluoroborate
Formel: C₁₄H₁₂BF₃KNO₂
MW: 333.16 g/mol
MDL Number: MFCD04115743
CAS-Nummer: 850623-45-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge