2-(1-Piperidinyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-5476-5G PN-5476-1G
COBBPN-5476-5GEA 812 EUR InStock
COBBPN-5476-5G COBBPN-5476-1G
2-(1-Piperidinyl)phenylboronsäurepinakolester
2-(1-Piperidinyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₇H₂₆BNO₂
MDL Number: MFCD07368528
CAS-Nummer: 852227-97-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge