3-(2-(Piperidin-1-yl)ethylcarbamoyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-3849-5G BB-3849-1G
COBBBB-3849-5GEA 1180 EUR InStock
COBBBB-3849-5G COBBBB-3849-1G
3-(2-(Piperidin-1-yl)ethylcarbamoyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
3-(2-(Piperidin-1-yl)ethylcarbamoyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₁₄H₂₂BClN₂O₃
MDL Number: MFCD11053816
CAS-Nummer: 1072945-72-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge