2-Fluor-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-3337-5G BB-3337-1G
COBBBB-3337-5GEA 1690 EUR InStock
COBBBB-3337-5G COBBBB-3337-1G
2-Fluor-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
2-Fluor-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₃BFNO₃
MW: 237.0400 g/mol
MDL Number: MFCD08436030
CAS-Nummer: 874289-42-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge