6-Brom-2-chlor-3-methylphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-1224-5G OT-1224-1G
COBBOT-1224-5GEA 884 EUR InStock
COBBOT-1224-5G COBBOT-1224-1G
6-Brom-2-chlor-3-methylphenol
6-Brom-2-chlor-3-methylphenol
Formel: C₇H₆BrClO
MDL Number: MFCD16295099
CAS-Nummer: 1226808-67-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge