1-tert-Butyl-4-piperidon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6270-1G HC-6270-5G
COBBHC-6270-1GEA 174 EUR InStock
COBBHC-6270-1G COBBHC-6270-5G
1-tert-Butyl-4-piperidon
1-tert-Butyl-4-piperidon
Formel: C₉H₁₇NO
MW: 155.24 g/mol
MDL Number: MFCD03411608
CAS-Nummer: 1465-76-5
EINECS: 226-339-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge