1-(2-Phenylethyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009824-5G 009824-25G
FLUO009824-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009824-5G FLUO009824-25G
1-(2-Phenylethyl)piperazin
1-(2-Phenylethyl)piperazin
Formel: C₁₂H₁₈N₂
MDL Number: MFCD00040740
CAS-Nummer: 5321-49-3
EINECS: 226-186-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge