2-Brom-5-ethoxybenzotrifluorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0817-5G OT-0817-1G
COBBOT-0817-5GEA 1180 EUR InStock
COBBOT-0817-5G COBBOT-0817-1G
2-Brom-5-ethoxybenzotrifluorid
2-Brom-5-ethoxybenzotrifluorid
Formel: C₉H₈BrF₃O
MDL Number: MFCD08059528
CAS-Nummer: 156605-95-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge