2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005708-1G 005708-5G
FLUO005708-1GEA 42.9 EUR InStock
FLUO005708-1G FLUO005708-5G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzamid
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅ClF₃NO
MDL Number: MFCD01631467
CAS-Nummer: 20566-93-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge