5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005709-1G 005709-5G
FLUO005709-1GEA 116 EUR InStock
FLUO005709-1G FLUO005709-5G
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzamid
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅ClF₃NO
MDL Number: MFCD01631406
CAS-Nummer: 654-94-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge