3,4-Dichlor-o-toluidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1155-5G AN-1155-1G
COBBAN-1155-5GEA 595 EUR InStock
COBBAN-1155-5G COBBAN-1155-1G
3,4-Dichlor-o-toluidin
3,4-Dichlor-o-toluidin
Formel: C₇H₇Cl₂N
MDL Number: MFCD11855814
CAS-Nummer: 62077-25-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge