(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionsäure 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
412120010 412120050
ACRO412120010EA 105 EUR InStock
ACRO412120010 ACRO412120050
(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionsäure 99%
(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionsäure
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Melting Pt: 116…119 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00145262
CAS-Nummer: 36567-72-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 119 °C
Specific optical rotation -21.5° to -23.5° (20 °C, 589 nm) (c=4, CH3OH)
Titration with NaOH ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge