4-Fluor-3-(trifluormethyl)zimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007933-5G 007933-1G
FLUO007933-5GEA 186 EUR InStock
FLUO007933-5G FLUO007933-1G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)zimtsäure
4-Fluor-3-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel: C₁₀H₆F₄O₂
MW: 234.15 g/mol
MDL Number: MFCD00236298
CAS-Nummer: 239463-90-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge