(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-phenylethanamin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7510-5G OS-7510-25G OS-7510-1G
COBBOS-7510-5GEA 204 EUR InStock
COBBOS-7510-5G COBBOS-7510-25G COBBOS-7510-1G
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-phenylethanamin
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-phenylethanamin
Formel: C₁₀H₁₅N
MDL Number: MFCD00008857
CAS-Nummer: 19342-01-9
EINECS: 242-976-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge