N-Acetyl-5-brom-2-fluoranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2836-5G HC-2836-1G
COBBHC-2836-5GEA 697 EUR InStock
COBBHC-2836-5G COBBHC-2836-1G
N-Acetyl-5-brom-2-fluoranilin
N-Acetyl-5-brom-2-fluoranilin
Formel: C₈H₇BrFNO
MDL Number: MFCD12546480
CAS-Nummer: 88288-12-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge