tert-Butylacetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B88802-100G B88802-25G
SIALB88802-100GEA 226 EUR InStock
SIALB88802-100G SIALB88802-25G
tert-Butylacetylchlorid, Sigma-Aldrich®
tert-Butylacetylchlorid
Formel: C₆H₁₁ClO
MDL Number: MFCD00000737
CAS-Nummer: 7065-46-5
EINECS: 230-356-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge