3-(3-Chlorphenoxy)propionsäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
05-0039.1 05-0039.5
CHMP05-0039.1EA 0 EUR InStock
CHMP05-0039.1 CHMP05-0039.5
3-(3-Chlorphenoxy)propionsäure
3-(3-Chlorphenoxy)propionsäure
Formel: C₉H₉ClO₃
MDL Number: MFCD00151673
CAS-Nummer: 7170-50-5
EINECS: 230-522-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge