3-(4-Fluorphenoxy)propionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF625.1 001654-1G 001654-5G
CHMPCFF625.1EA 532 EUR InStock
CHMPCFF625.1 FLUO001654-1G FLUO001654-5G
3-(4-Fluorphenoxy)propionsäure
3-(4-Fluorphenoxy)propionsäure
Formel: C₉H₉FO₃
MDL Number: MFCD00052838
CAS-Nummer: 1579-78-8
EINECS: 216-424-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge