1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009389-5G 009389-25G
FLUO009389-5GEA 107 EUR InStock
FLUO009389-5G FLUO009389-25G
1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Formel: C₈H₇F₃N₂S
MW: 220.22 g/mol
MDL Number: MFCD00041161
CAS-Nummer: 1736-71-6
EINECS: 217-084-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge