1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009391-1G 009391-25G 009391-5G
FLUO009391-1GEA 45.9 EUR InStock
FLUO009391-1G FLUO009391-25G FLUO009391-5G
1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Formel: C₈H₇F₃N₂S
MW: 220.22 g/mol
MDL Number: MFCD00041189
CAS-Nummer: 1736-72-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge