(3-Methyl-2-butenyl)tributylzinn 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L20214.03 L20214.06
L20214.03EA 58.3 EUR InStock
L20214.03 L20214.06
(3-Methyl-2-butenyl)tributylzinn 95%
(3-Methyl-2-butenyl)tributyltin
Purity: 95% CAS No.: 53911-92-5 Molecular Formula: C17H36Sn Formula Weight: 359.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4880 Boiling Point: 283° Beilstein Reference: 3588742 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01863649
Formel: C₁₇H₃₆Sn
Siedepunkt: 283 °C
Dichte: 1,042
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD01863649
CAS-Nummer: 53911-92-5
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge