5-Butylpicolinsäure 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
198960010 198962500
ACRO198960010EA 237 EUR InStock
ACRO198960010 ACRO198962500
5-Butylpicolinsäure 99%
5-Butylpicolinsäure
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MDL Number: MFCD00006298
CAS-Nummer: 536-69-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge