6-Methylpicolinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011322-5G 011322-25G
FLUO011322-5GEA 76.2 EUR InStock
FLUO011322-5G FLUO011322-25G
6-Methylpicolinsäure
6-Methylpicolinsäure
Formel: C₇H₇NO₂
MDL Number: MFCD00023481
CAS-Nummer: 934-60-1
EINECS: 213-287-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge