L14113.03
L14113.06
L14113.03EA
22.2
EUR
InStock
L14113.03
L14113.06
Perfluordodecansäure 96%
Perfluordodecansäure
Purity: 96%
CAS No.: 307-55-1
Molecular Formula: C12HF23O2
Formula Weight: 614.10
Flash Point: None
Melting Point: 108-112°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 1811257
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00198081