1,2,4-Trifluor-5-(methylsulfonyl)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0831-1G OT-0831-250M
COBBOT-0831-1GEA 1130 EUR InStock
COBBOT-0831-1G COBBOT-0831-250M
1,2,4-Trifluor-5-(methylsulfonyl)benzol
1,2,4-Trifluor-5-(methylsulfonyl)benzol
Formel: C₇H₅F₃O₂S
MDL Number: MFCD12026059
CAS-Nummer: 845616-49-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge