4-Fluor-2-isopropoxyanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1038-5G AN-1038-1G
COBBAN-1038-5GEA 656 EUR InStock
COBBAN-1038-5G COBBAN-1038-1G
4-Fluor-2-isopropoxyanilin Hydrochlorid
4-Fluor-2-isopropoxyanilin Hydrochlorid
Formel: C₉H₁₃ClFNO
MDL Number: MFCD01632194
CAS-Nummer: 380430-47-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge