4-Brom-2-fluor-1-(2-methoxyethoxy)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-1161-5G OT-1161-1G
COBBOT-1161-5GEA 1180 EUR InStock
COBBOT-1161-5G COBBOT-1161-1G
4-Brom-2-fluor-1-(2-methoxyethoxy)benzol
4-Brom-2-fluor-1-(2-methoxyethoxy)benzol
Formel: C₉H₁₀BrFO₂
MDL Number: MFCD15143588
CAS-Nummer: 944279-01-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge